Learn More
4-Piperazina-1-il-quinolina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30423124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423124 25 mg -
30419182 250 mg -
30420537 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423124 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP47544825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1350361-89-5
Fórmula molecular C13H15N3.2[HCl]
Peso molecular (g/mol) 286.2
Sinónimo Quinoline, 4-(1-piperazinyl)-, hydrochloride (1:2) (ACI), 4-Piperazin-1-yl-quinoline dihydrochloride, 4-(1-Piperazinyl)quinoline dihydrochloride, 4-(Piperazin-1-yl)quinoline dihydrochloride
Nombre IUPAC 4-piperazina-1-ilquinolina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.C1CN(CCN1)c2ccnc3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Piperazin-1-yl-quinoline Dihydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15N3.2ClH/c1-2-4-12-11(3-1)13(5-6-15-12)16-9-7-14-8-10-16;;/h1-6,14H,7-10H2;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.08