CAS RN 13500-92-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dimaleato de N-Desmetil Proclorperazina, TRC
CAS: 13500-92-0 Fórmula molecular: C19 H22 Cl N3 S . 2 C4 H4 O4 Peso molecular (g/mol): 592.06 Sinónimo: 2-Chloro-10-[3-(1-piperazinyl)propyl]phenothiazine Maleate (1:2) (8CI),N-Desmethylprochlorperazine Dimaleate Nombre IUPAC: (Z)-pero-2-ácido enedioico; 2-cloro-10-(3-piperazina-1-ilpropil)fenotiazina SMILES: OC(=O)\C=C/C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O.Clc1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCNCC4)c2c1