Learn More
Dimaleato de N-Desmetil Proclorperazina, TRC
Código de producto. 30368523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368523 2.5 mg 2.50 miligramo
30365924 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30368523 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2920882.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13500-92-0
Fórmula molecular C19 H22 Cl N3 S . 2 C4 H4 O4
Peso molecular (g/mol) 592.06
Sinónimo 2-Chloro-10-[3-(1-piperazinyl)propyl]phenothiazine Maleate (1:2) (8CI), N-Desmethylprochlorperazine Dimaleate
Nombre IUPAC (Z)-pero-2-ácido enedioico; 2-cloro-10-(3-piperazina-1-ilpropil)fenotiazina
SMILES OC(=O)\C=C/C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O.Clc1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCNCC4)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl Prochlorperazine Dimaleate
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22ClN3S.2C4H4O4/c20-15-6-7-19-17(14-15)23(16-4-1-2-5-18(16)24-19)11-3-10-22-12-8-21-9-13-22;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2,4-7,14,21H,3,8-13H2;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
Formula Weight (peso de la fórmula) 591.1442