accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClH3CNCH3NSN

CAS RN 135-23-9

IUPAC Nombre: hydrogen N-[2-(dimethylamino)ethyl]-N-[(thiophen-2-yl)methyl]pyridin-2-amine chloride
Sinónimos: hydrogen rest-on chloride
Peso molecular (g/mol): 297.85
Fórmula molecular: C14H20ClN3S
InChi Key: BONORRGKLJBGRV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CN(C)CCN(CC1=CC=CS1)C1=CC=CC=N1
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (4)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados