Learn More
Cloruro de metapirileno, TRC
Código de producto. 30477587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477587 250 mg 250 miligramos
30475110 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477587 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM259970250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135-23-9
Fórmula molecular C14 H19 N3 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 297.85
Sinónimo Thenylpyramine Hydrochloride, 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-N'-2-pyridinyl-N'-(2-thienylmethyl)-, monohydrochloride, Pyridine, 2-[[2-(dimethylamino)ethyl]-2-thenylamino]-, monohydrochloride, 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-thenylamino]pyridine hydrochloride, Barhist, Blue Line, Bu-pyra-hist, Bu-pyra-histrit, Butyl-pyra-hist, Capathyn, Cohistine, Coryzol, Histadyl, Histafed, Lullamin, Methacon, Methapyrilene hydrochloride, Methoxylene, N,N-Dimethyl-N'-(2-thenyl)-N'-(2-pyridyl-ethylene-diamine hydrochloride), Pyrathyn, Somnicaps, Tem-Histine, Teralin, Thenylene hydrochloride
Nombre IUPAC N,N-dimetil-N'-piridina-2-il-N'-(tiofen-2-ilmetil)etano-1,2-diamina;clorhidrato
SMILES Cl.CN(C)CCN(Cc1cccs1)c2ccccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methapyrilene hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19N3S.ClH/c1-16(2)9-10-17(12-13-6-5-11-18-13)14-7-3-4-8-15-14;/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.1066
Porcentaje de pureza >95%