Learn More
Clorhidrato de metapirileno, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de metapirileno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methapyrilene hydrochloride |
| CAS | 135-23-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Methapyrilene hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H19 N3 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Thenylpyramine Hydrochloride, 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-N'-2-pyridinyl-N'-(2-thienylmethyl)-, monohydrochloride, Pyridine, 2-[[2-(dimethylamino)ethyl]-2-thenylamino]-, monohydrochloride, 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-thenylamino]pyridine hydrochloride, Barhist, Blue Line, Bu-pyra-hist, Bu-pyra-histrit, Butyl-pyra-hist, Capathyn, Cohistine, Coryzol, Histadyl, Histafed, Lullamin, Methacon, Methapyrilene hydrochloride, Methoxylene, N,N-Dimethyl-N'-(2-thenyl)-N'-(2-pyridyl-ethylene-diamine hydrochloride), Pyrathyn, Somnicaps, Tem-Histine, Teralin, Thenylene hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19N3S.ClH/c1-16(2)9-10-17(12-13-6-5-11-18-13)14-7-3-4-8-15-14;/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CCN(Cc1cccs1)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-N'-piridina-2-il-N'-(tiofen-2-ilmetil)etano-1,2-diamina;clorhidrato |
| Mostrar más |