accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOH3C

CAS RN 13494-06-9

IUPAC Nombre: 3,4-dimethylcyclopentane-1,2-dione
Sinónimos: 3,4-dimethylcyclopentane-1,2-dione
Peso molecular (g/mol): 126.16
Fórmula molecular: C7H10O2
InChi Key: WGAVDEVFJDQIMZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1CC(=O)C(=O)C1C
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
Forma física 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)