Learn More
3,4-Dimetil-1,2-ciclopentanedia, TRC
Código de producto. 30356910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356910 2.5 g 2.50 g
30350887 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30356910 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2663952.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13494-06-9
Fórmula molecular C7H10O2
Peso molecular (g/mol) 126.15
Nombre IUPAC 3,4-dimetilciclopentano-1,2-diona
SMILES CC1CC(=O)C(=O)C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethyl-1,2-cyclopentanedione
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O2/c1-4-3-6(8)7(9)5(4)2/h4-5H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0681