Learn More
3,4-Dimetil-1,2-ciclopentanodiona, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10083370 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
2,5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10083370 2,5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10083370 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 265050025
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dimethyl-1, 2-cyclopentanedione
Nombre de nota 97%
CAS 13494-06-9
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 64°C to 69°C
Color Amarillo a beige
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H10O2
Número MDL MFCD00143063
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 3,4-dimethyl-1,2-cyclopentanedione, 3,4-dimethyl-1,2-cyclopentadione, 1,2-cyclopentanedione, 3,4-dimethyl, fema no. 3268, 1,2-cyclopentanedione,3,4-dimethyl, caramel pentadione, 3,4-dimethyl 1,2-cyclopentandione, acmc-209bxe, 3,4-dimethyl-1,2-cyclopentadione, fg
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Clave InChI WGAVDEVFJDQIMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1CC(=O)C(=O)C1C
Nombre IUPAC 3,4-dimetilciclopentano-1,2-diona
Peso molecular (g/mol) 126.15
PubChem CID 61633
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino