CAS RN 1346604-21-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Sal de clorhidrato de N-((1-(2-(terc-butilamino)-2-oxoetil)piperidin-4-il)metil)-3-cloro-5-fluorobenzamida-d9, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N-((1-(2-(terc-Butilamino)-2-oxoetil)piperidin-4-il)metil)-3-cloro-5-fluorobenzamida-d9 Hidrocloruro, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.