Learn More
Sal de clorhidrato de N-((1-(2-(terc-butilamino)-2-oxoetil)piperidin-4-il)metil)-3-cloro-5-fluorobenzamida-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-((1-(2-(tert-Butylamino)-2-oxoethyl)piperidin-4-yl)methyl)-3-chloro-5-fluorobenzamide-d9 Hydrochloride Salt |
| CAS | 1346604-21-4 |
| Fórmula molecular | C19H19D9Cl2FN3O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-[[(3-Chloro-5-fluorobenzoyl)amino]methyl]-N-(1,1-dimethylethyl-d9)-1-piperidineacetamide Hydrochloride Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H27ClFN3O2.ClH/c1-19(2,3)23-17(25)12-24-6-4-13(5-7-24)11-22-18(26)14-8-15(20)10-16(21)9-14;/h8-10,13H,4-7,11-12H2,1-3H3,(H,22,26)(H,23,25);1H/i1D3,2D3,3D3; |
| SMILES | ClC1=CC(F)=CC(C(NCC2CCN(CC(NC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)CC2)=O)=C1.Cl |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-5-fluoro-N-[[1-[2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propan-2-il]amino]-2-oxoetil]piperidin-4-il]metil]benzamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 429.4 |