accessibility menu, dialog, popup

UserName

ZnSNOSNO

CAS RN 13463-41-7

IUPAC Nombre: zinc pyrithione
Sinónimos: zinc pyrithione
Peso molecular (g/mol): 317.69
Fórmula molecular: C10H8N2O2S2Zn
InChi Key: OTPSWLRZXRHDNX-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Zn++].[O-][N+]1=CC=CC=C1[S-].[O-][N+]1=CC=CC=C1[S-]
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (2)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados