Learn More
1-Hidroxipiridina-2-tión Zinc, TRC
Código de producto. 30135750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135750 10 g 10 g
30132994 5 g 5 g
18073230 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135750 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH24982010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13463-41-7
Fórmula molecular 2 C5 H4 N O S . Zn
Peso molecular (g/mol) 317.72
Sinónimo Zinc, bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)- (6CI,7CI,8CI), Zinc, bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato-O,S)-, (T-4)-, (T-4)-Bis[1-(hydroxy-κO)-2(1H)-pyridinethionato-κS2]zinc, 2(1H)-Pyridinethione, 1-hydroxy-, zinc complex, 1-Hydroxy-2-pyridinethione, zinc salt, 2-Mercaptopyridine 1-oxide zinc salt, 2-Pyridinethiol 1-oxide zinc salt, 2-Pyridinethiol N-oxide zinc salt, 2-Pyridylthiol-1-oxide zinc salt, AF-Z, BC-J, Biocut ZP, Bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)zinc, Bis(1-hydroxy-2-(1H)-pyridinethionato)zinc, Bis(2-pyridinethiol 1-oxide)zinc, Clean-Bio ZP, Danex, Dantrol, Denistat ANK, Desquaman, Evafine P 50, FSB 8332, Finecide ZPT, Hokucide ZPT, Hybricide 89, Intercide ZNP, Marukacide YP-DP, Microban Additive ZO 1, Microban Z 01, NSC 290409, Niccanon SKT, Niccanon ZP, OM 1563, Omadine Zinc, Pyrithione zinc, SR-A 103, Sanaizol 200, Sanitized TH 22-27, Sanitized TH 27-24BT, Sebulon Shampoo, Slaoff 94, Slaoff 95, TH 22-27, Tomicide Z 50, Tomicide ZPT, Tomicide ZPT 100, Tomicide ZPT 50, Vancide P, Vedexil-PZ, ZNP Bar, ZO-E, ZOE-T, ZPT, Zinc 1-hydroxy-2-pyridinethione, Zinc 2-mercaptopyridine N-oxide, Zinc 2-pyridinethiol 1-oxide, Zinc Omadine, Zinc Omadine ZOE, Zinc Omadine ZOE Dispersion, Zinc Pyrion, Zinc bis(2-pyridylthio-1-oxide), Zinc pyrethion, Zinc pyridine-2-thione-N-oxide, Zinc pyrithione, Zinc, bis(2-pyridinylthio)-, N,N'-dioxide, Zincopan, Zincpolyanemine, Zn Omadine ZOE, ZnPT
Nombre IUPAC zinc; 1-oxidopiridina-1-ium-2-tiolato
SMILES [Zn+2].[O-][n+]1ccccc1[S-].[O-][n+]2ccccc2[S-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrithione Zinc
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C5H5NOS.Zn/c2*7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h2*1-4,8H;/q;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.9319