Learn More
Zinc Pyrithione, MedChemExpress
Descripción
Zinc Pyrithione is an antifungal and antibacterial agent disrupting membrane transport by blocking the proton pump. Zinc Pyrithione is also a copper ionophore that delivers copper into cells and is a useful tool for studying cuproptosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zinc Pyrithione |
| Forma física | Solid |
| CAS | 13463-41-7 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 1 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H8N2O2S2Zn |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (104.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.31 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N12[O-][Zn+2]3([S]=C1C=CC=C2)[O-]N(C=CC=C4)C4=[S]3 |
| Mostrar más |