CAS RN 1346242-81-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Erdafitinib, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Erdafitinib, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Erdafitinib, MedChemExpress
MedChemExpress Erdafitinib (JNJ-42756493) is a potent and orally available FGFR family inhibitor; inhibits FGFR1/2/3/4 with IC50s of 1.2, 2.5, 3.0 and 5.7 nM, respectively.