Learn More
Erdafitinib, MedChemExpress
Código de producto. 16490068
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16490068 5 mg 5 miligramos
16457598 10 mg 10 miligramos
16443617 50 mg 50 miligramos
16487516 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16490068
Marca: Medchem Express HY18708
MedChemExpress Erdafitinib (JNJ-42756493) is a potent and orally available FGFR family inhibitor; inhibits FGFR1/2/3/4 with IC50s of 1.2, 2.5, 3.0 and 5.7 nM, respectively.
Erdafitinib (JNJ-42756493) is a potent and orally available FGFR family inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erdafitinib
CAS 1346242-81-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H30N6O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo JNJ-42756493
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (139.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=CC(C2=NC3=CC(N(C4=CC(OC)=CC(OC)=C4)CCNC(C)C)=CC=C3N=C2)=C1
Peso molecular (g/mol) 446.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.54
Porcentaje de pureza 98.63%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease