Learn More
Erdafitinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Erdafitinib |
| CAS | 1346242-81-6 |
| Fórmula molecular | C25H30N6O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N1-(3,5-Dimethoxyphenyl)-N2-(1-methylethyl)-N1-[3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-quinoxalinyl]-1,2-ethanediamine, JNJ 42756493 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H30N6O2/c1-17(2)26-8-9-31(20-10-21(32-4)13-22(11-20)33-5)19-6-7-23-24(12-19)29-25(15-27-23)18-14-28-30(3)16-18/h6-7,10-17,26H,8-9H2,1-5H3 |
| SMILES | COc1cc(OC)cc(c1)N(CCNC(C)C)c2ccc3ncc(nc3c2)c4cnn(C)c4 |
| Peso molecular (g/mol) | 446.54 |