CAS RN 134521-16-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
4,4'-(hidroximetileno)dibenzonitrilo (bis-(4-cianofenil)metanol), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
Bis(4-cianofenil)metanol, TRC
CAS: 134521-16-7 Fórmula molecular: C15 H10 N2 O Peso molecular (g/mol): 234.25 Sinónimo: Benzonitrile, 4,4'-(hydroxymethylene)bis-,4,4'-(Hydroxymethylene)bis[benzonitrile],4,4'-Methanolbisbenzonitrile,4-[(4-Cyanophenyl)(hydroxy)methyl]benzonitrile,Bis(4-cyanophenyl)methanol,Bis(p-cyanophenyl)methanol,CGP 44645 Nombre IUPAC: 4-[(4-cianofenil)-hidroximetil]benzonitrilo SMILES: OC(c1ccc(cc1)C#N)c2ccc(cc2)C#N