Learn More
4,4'-(hidroximetileno)dibenzonitrilo (bis-(4-cianofenil)metanol), Mikromol™
Descripción
4,4'-(hidroximetileno)dibenzonitrilo (bis-(4-cianofenil)metanol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(4-cyanophenyl)methanol |
| CAS | 134521-16-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Bis(4-cyanophenyl)methanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H10 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzonitrile, 4,4'-(hydroxymethylene)bis-, 4,4'-(Hydroxymethylene)bis[benzonitrile], 4,4'-Methanolbisbenzonitrile, 4-[(4-Cyanophenyl)(hydroxy)methyl]benzonitrile, Bis(4-cyanophenyl)methanol, Bis(p-cyanophenyl)methanol, CGP 44645 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10N2O/c16-9-11-1-5-13(6-2-11)15(18)14-7-3-12(10-17)4-8-14/h1-8,15,18H |
| SMILES | OC(c1ccc(cc1)C#N)c2ccc(cc2)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-[(4-cianofenil)-hidroximetil]benzonitrilo |
| Mostrar más |