accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHCH3(R)CH3(R)(S)(R)CH3(R)OH(S)HOH2C(E)(E)(Z)(E)

CAS RN 134404-52-7

IUPAC Nombre: (1R,3S,5E)-5-{2-[(1R,3aS,4Z,7aR)-1-[(2R,3E,5E)-7-ethyl-7-hydroxynona-3,5-dien-2-yl]-7a-methyl-octahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene}-4-methylidenecyclohexane-1,3-diol
Sinónimos: (1R,3S,5E)-5-{2-[(1R,3aS,4Z,7aR)-1-[(2R,3E,5E)-7-ethyl-7-hydroxynona-3,5-dien-2-yl]-7a-methyl-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene}-4-methylidenecyclohexane-1,3-diol
Peso molecular (g/mol): 454.7
Fórmula molecular: C30H46O3
InChi Key: LVLLALCJVJNGQQ-QMWUBLQMSA-N
SMILES: CCC(O)(CC)\C=C\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C/C=C1\C[C@@H](O)C[C@H](O)C1=C
Grado 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados