Learn More
Seocalcitol, MedChemExpress
Código de producto. 16461919
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16461919 1 mg 1 miligramo
16440498 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16461919 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY32341
MedChemExpress Seocalcitol is a vitamin D analog, binds vitamin D receptor protein from human osteosarcoma MG-63 cells with Kd of 0.27 nM.
Seocalcitol is a vitamin D analog, binds vitamin D receptor protein from human osteosarcoma MG-63 cells with Kd of 0.27 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Seocalcitol
CAS 134404-52-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H46O3
Cantidad 1 mg
Sinónimo EB 1089
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.97 mM)
SMILES O[C@H]1C[C@@H](C(/C(C1)=C\C=C2[C@@]3(CC[C@@H]([C@]3(CCC\2)C)[C@@H](/C=C/C=C/C(CC)(CC)O)C)[H])=C)O
Peso molecular (g/mol) 454.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.68
Porcentaje de pureza 97.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death