accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONHSiCH3CH3H3C

CAS RN 13435-12-6

IUPAC Nombre: N-(trimethylsilyl)acetamide
Sinónimos: acetamide, N-(trimethylsilyl)-
Peso molecular (g/mol): 131.25
Fórmula molecular: C5H13NOSi
InChi Key: LWFWUJCJKPUZLV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)N[Si](C)(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados