Learn More
N-(trimetilsilil)acetamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10311044 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10311044 100 g Frasco de vidrio 100 g
10286880 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10311044 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207591000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 13435-12-6 | C5H13NOSi | 131.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13435-12-6
Fórmula molecular C5H13NOSi
Peso molecular (g/mol) 131.25
Número MDL MFCD00008671
Clave InChI LWFWUJCJKPUZLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-trimethylsilyl acetamide, trimethylsilylacetamide, acetamide, n-trimethylsilyl, tms acetamide, acetylamino trimethylsilane, trimethylsilyl acetamide, acetamide, tms derivative, n-trimethylsilyl-acetamide, n-tms-acetamide, n-trimethylsilylacetoamide
PubChem CID 25989
Nombre IUPAC N-trimetilsililacetamida
SMILES CC(=O)N[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Trimethylsilyl)acetamide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 40°C to 46°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 84°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 70°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CONHSi(CH3)3
Cantidad 100 g
Fieser 01,1235; 16,178
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Masa cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(Trimethylsilyl)acetamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.