Learn More
N-trimetilsililacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Trimethylsilylacetamide |
| CAS | 13435-12-6 |
| Fórmula molecular | C5H13NOSi |
| Cantidad | 500 g |
| Sinónimo | (Acetylamino)trimethylsilane, N-(Trimethylsilyl)acetamide, NSC 139859, Trimethylsilylacetamide, TMS-acetamide, TMS acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13NOSi/c1-5(7)6-8(2,3)4/h1-4H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC(=O)N[Si](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-trimetilsililacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 131.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0766 |