accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2ONaCH3ONOHN(R)(R)SCH3CH3(S)NOOOClCl(?)

CAS RN 13412-64-1

IUPAC Nombre: sodium (2S,5R,6R)-6-[3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-amido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate hydrate
Sinónimos: dicloxacillin sodium hydrate dicloxacillin sodium salt hydrate dicloxacillin sodium monohydrate
Peso molecular (g/mol): 510.32
Fórmula molecular: C19H18Cl2N3NaO6S
InChi Key: SIGZQNJITOWQEF-VICXVTCVSA-M
SMILES: O.[Na+].CC1=C(C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)C(=NO1)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados