Learn More
Monohidrato de sal sodiosa dicloxacilina (TRC), TRC
Código de producto. 30137469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137469 5 g 5 g
17941495 500 mg 500 miligramos
17904465 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137469 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4366505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13412-64-1
Fórmula molecular C19 H16 Cl2 N3 O5 S . Na . H2 O
Peso molecular (g/mol) 510.32
Sinónimo 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-, monosodium salt, monohydrate (8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[[3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, monosodium salt, monohydrate, (2S,5R,6R)- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[[3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, monosodium salt, monohydrate, [2S-(2α,5α,6β)]-, 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl penicillin sodium salt monohydrate, Dichlorstapenor sodium, Dicloxacillin sodium hydrate, Dicloxacillin sodium monohydrate, Dicloxacillin sodium salt hydrate, P 1011, Sodium dicloxacillin hydrate, Sodium dicloxacillin monohydrate
Nombre IUPAC sodio; (2S,5R,6R)-6-[[3-(2,6-diclorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carbonil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato; hidratar
SMILES O.[Na+].Cc1onc(c1C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C(=O)[O-])c4c(Cl)cccc4Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicloxacillin sodium monohydrate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17Cl2N3O5S.Na.H2O/c1-7-10(12(23-29-7)11-8(20)5-4-6-9(11)21)15(25)22-13-16(26)24-14(18(27)28)19(2,3)30-17(13)24;;/h4-6,13-14,17H,1-3H3,(H,22,25)(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,17-;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 509.0191