Learn More
Dicloxacillin Sodium hydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16454517
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16454517 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16454517 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0977
MedChemExpress Dicloxacillin Sodium hydrate (Dicloxacillin sodium salt monohydrate) is a narrow-spectrum β-Lactam antibiotic of the penicillin class, is used to treat infections caused by susceptible Gram-positive bacteria, active against beta-lactamase-producing organisms such as Staphylococcus aureus.
Dicloxacillin Sodium hydrate (Dicloxacillin sodium salt monohydrate) is a narrow-spectrum β-Lactam antibiotic of the penicillin class, is used to treat infections caused by susceptible Gram-positive bacteria, active against beta-lactamase-producing organisms such as Staphylococcus aureus.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicloxacillin Sodium hydrate
Forma física Solid
CAS 13412-64-1
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18Cl2N3NaO6S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Dicloxacillin sodium salt monohydrate
Información de solubilidad H2O : 25 mg/mL (48.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])[C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC(C3=C(C)ON=C3C4=C(Cl)C=CC=C4Cl)=O)N1C2=O.O
Peso molecular (g/mol) 510.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 510.32
Porcentaje de pureza 95.0%