CAS RN 1340545-88-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Memantina glicina, TRC
CAS: 1340545-88-1 Fórmula molecular: C14 H23 N O2 Peso molecular (g/mol): 237.34 Sinónimo: Glycine, N-(3,5-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-,N-(3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)glycine Nombre IUPAC: Ácido acético 2-[(3,5-dimetil-1-adamantil)amino]acético SMILES: CC12CC3CC(C)(C1)CC(C3)(C2)NCC(=O)O