Learn More
Memantina glicina, TRC
Código de producto. 30480855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480855 10 mg 10 miligramos
30480663 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30480855 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM21801510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1340545-88-1
Fórmula molecular C14 H23 N O2
Peso molecular (g/mol) 237.34
Sinónimo Glycine, N-(3,5-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-, N-(3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)glycine
Nombre IUPAC Ácido acético 2-[(3,5-dimetil-1-adamantil)amino]acético
SMILES CC12CC3CC(C)(C1)CC(C3)(C2)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Memantine Glycine
Fórmula InChI InChI=1S/C14H23NO2/c1-12-3-10-4-13(2,7-12)9-14(5-10,8-12)15-6-11(16)17/h10,15H,3-9H2,1-2H3,(H,16,17)
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.1729