accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNSOOONCH3SOOOHOSOOOH3CNCH3NNOOH3CNCH3NNOONaNaNaNa(E)(E)(E/Z)(E/Z)

CAS RN 1340-02-9

IUPAC Nombre: tetrasodium 2-[(4-{ethyl[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino}phenyl)(4-{ethyl[(3-sulfonatophenyl)methyl]iminiumyl}cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-5-hydroxybenzene-1-sulfonate bis(2-{2-[4-(dimethylamino)phenyl]diazen-1-yl}benzoate)
Sinónimos: tetrasodium 2-[(4-{ethyl[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino}phenyl)(4-{ethyl[(3-sulfonatophenyl)methyl]iminio}cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-5-hydroxybenzenesulfonate bis(2-{2-[4-(dimethylamino)phenyl]diazen-1-yl}benzoate)
Peso molecular (g/mol): 1391.41
Fórmula molecular: C67H62N8Na4O14S3
InChi Key: CNJVTYXLOYTWPD-UHFFFAOYSA-J
SMILES: [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1C([O-])=O.CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1C([O-])=O.CCN(CC1=CC(=CC=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)C(=C1C=CC(C=C1)=[N+](CC)CC1=CC(=CC=C1)S([O-])(=O)=O)C1=C(C=C(O)C=C1)S([O-])(=O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados