Learn More
Thermo Scientific Chemicals Morado de metilo, solución acuosa al 0,1 % p/v
Código de producto. 11386149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11386149 500 mL 500 ml
11305557 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386149 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 042753.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Intervalo de transición: pH 4,8 (morado) a pH 5,4 (verde)
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Purple
CAS 1340-02-9, 7732-18-5
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.1% w/v aqueous solution
Número MDL MFCD00070843
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Morado metílico:0,1%; agua:99,9%
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido