CAS RN 13393-93-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Alcohol tetrahidroabietílico, TRC
CAS: 13393-93-6 Fórmula molecular: C20 H36 O Peso molecular (g/mol): 292.5 Sinónimo: 1-Phenanthrenemethanol, tetradecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-,Abietyl alcohol, tetrahydro- (6CI),(1R,4aR,4bS,10aR)-Tetradecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenemethanol,Tetrahydroabietyl alcohol,Tetrahydroabietyl Alcohol Nombre IUPAC: (1,4a-dimetil-7-propano-2-il-2,3,4,4b,5,6,7,8,8a,9,10,10a-dodecahidrofenantra-1-il)metanol SMILES: CC(C)C1CCC2C(CCC3C(C)(CO)CCCC23C)C1