Learn More
Alcohol tetrahidroabietílico, TRC
Código de producto. 30179531
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179531 50 mg 50 miligramos
30179159 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179531 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29304550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13393-93-6
Fórmula molecular C20 H36 O
Peso molecular (g/mol) 292.5
Sinónimo 1-Phenanthrenemethanol, tetradecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, Abietyl alcohol, tetrahydro- (6CI), (1R,4aR,4bS,10aR)-Tetradecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenemethanol, Tetrahydroabietyl alcohol, Tetrahydroabietyl Alcohol
Nombre IUPAC (1,4a-dimetil-7-propano-2-il-2,3,4,4b,5,6,7,8,8a,9,10,10a-dodecahidrofenantra-1-il)metanol
SMILES CC(C)C1CCC2C(CCC3C(C)(CO)CCCC23C)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydroabietyl Alcohol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H36O/c1-14(2)15-6-8-17-16(12-15)7-9-18-19(3,13-21)10-5-11-20(17,18)4/h14-18,21H,5-13H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.2766