CAS RN 133840-96-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Cloro-6-(trifluorometoxi)benzo[d]tiol, TRC
CAS: 133840-96-7 Fórmula molecular: C8H3NOF3SCl Peso molecular (g/mol): 253.62 Nombre IUPAC: 2-cloro-6-(trifluorometoxi)-1,3-benzotiazol SMILES: FC(F)(F)Oc1ccc2nc(Cl)sc2c1