Learn More
2-Cloro-6-(trifluorometoxi)benzo[d]tiol, TRC
Código de producto. 30364003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364003 250 mg -
30354088 50 mg -
30359198 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364003 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC597533250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133840-96-7
Fórmula molecular C8H3NOF3SCl
Peso molecular (g/mol) 253.62
Nombre IUPAC 2-cloro-6-(trifluorometoxi)-1,3-benzotiazol
SMILES FC(F)(F)Oc1ccc2nc(Cl)sc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzo[d]thiazole
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H3ClF3NOS/c9-7-13-5-2-1-4(3-6(5)15-7)14-8(10,11)12/h1-3H
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.9576