CAS RN 133775-25-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(2R,3R)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-2,3-butanodiol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(2R,3R)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-2,3-butanodiol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(2R,3R)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-2,3-butanodiol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.