Learn More
(2R,3R)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-2,3-butanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,3R)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2,3-butanediol |
| CAS | 133775-25-4 |
| Fórmula molecular | C12H13F2N3O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Efinaconazole Impurity 35 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13F2N3O2/c1-8(18)12(19,5-17-7-15-6-16-17)10-3-2-9(13)4-11(10)14/h2-4,6-8,18-19H,5H2,1H3/t8-,12-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](O)[C@](O)(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2F |
| Nombre IUPAC | (2R,3R)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1,2,4-triazol-1-il)butano-2,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 269.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.0976 |