CAS RN 1334714-66-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Diclorhidrato de eravaciclina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Eravacycline dihydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Eravacycline dihydrochloride (TP-434 dihydrochloride) is a potent and broad-spectrum antibacterial agent.