Learn More
Eravacycline dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16457238
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16457238 10 mg 10 miligramos
16439767 5 mg 5 miligramos
16403566 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16457238 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16980A
MedChemExpress Eravacycline dihydrochloride (TP-434 dihydrochloride) is a potent and broad-spectrum antibacterial agent.
Eravacycline dihydrochloride (TP-434 dihydrochloride) is a potent and broad-spectrum antibacterial agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eravacycline dihydrochloride
Forma física Powder
CAS 1334714-66-7
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H33Cl2FN4O8
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo TP-434 dihydrochloride TP-434-046
Información de solubilidad DMSO : 220 mg/mL (348.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (79.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC(C(O)=C1C2=O)=CC(F)=C1C[C@@]3([H])C[C@@]4([H])[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C([C@@]4(O)C(O)=C32)=O)CN5CCCC5.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 631.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 631.48
Porcentaje de pureza 96.93%