Learn More
Diclorhidrato de eravaciclina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Eravacycline dihydrochloride |
| CAS | 1334714-66-7 |
| Fórmula molecular | C27 H31 F N4 O8 . 2 Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | TP 434-046, TP-434 dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H31FN4O8.2ClH/c1-31(2)20-13-8-11-7-12-14(28)9-15(30-16(33)10-32-5-3-4-6-32)21(34)18(12)22(35)17(11)24(37)27(13,40)25(38)19(23(20)36)26(29)39;;/h9,11,13,20,34-35,38,40H,3-8,10H2,1-2H3,(H2,29,39)(H,30,33);2*1H/t11-,13-,20-,27-;;/m0../s1 |
| SMILES | CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3CC4=C(C=C(C(=C4C(=C3C(=O)[C@@]2(C(=C(C1=O)C(=O)N)O)O)O)O)NC(=O)CN5CCCC5)F.Cl.Cl |
| Nombre IUPAC | Dihidrocloruro de (4S,4aS,5aR,12aR)-4-(dimetilamino)-7-fluoro-1,10,11,12a-tetrahidroxi-3,12-dioxo-9-(2-(pirrolidin-1-il)acetamido)-3,4,4a,5,5a,6,12,12a-octahidrotetraceno-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 631.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 630.17 |