CAS RN 1334532-24-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Clorhidrato de octanoil-L-carnitina-d3 (N-metil-d3), CDN
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
2
Octanoil L-Carnitina-D3 Cloruro, TRC
CAS: 1334532-24-9 Fórmula molecular: C15 D3 H27 N O4 . Cl Peso molecular (g/mol): 326.87 Sinónimo: Octanoyl-L-carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3) Nombre IUPAC: [(2R)-3-carboxi-2-octanoiloxipropilo]-dimetil-(trideuteriometil)azanio; cloruro SMILES: [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CCCCCCC