Learn More
Octanoil L-Carnitina-D3 Cloruro, TRC
Código de producto. 17988749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17988749 2.5 mg 2.50 miligramo
17948979 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17988749 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO2380072.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1334532-24-9
Fórmula molecular C15 D3 H27 N O4 . Cl
Peso molecular (g/mol) 326.87
Sinónimo Octanoyl-L-carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3)
Nombre IUPAC [(2R)-3-carboxi-2-octanoiloxipropilo]-dimetil-(trideuteriometil)azanio; cloruro
SMILES [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octanoyl L-Carnitine-d3 Chloride
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H29NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-15(19)20-13(11-14(17)18)12-16(2,3)4;/h13H,5-12H2,1-4H3;1H/t13-;/m1./s1/i2D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.2052