CAS RN 1332290-68-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
3-(3,4-dimetoxifenil)-4-[(E)-3,4-dimetoxiestiril]ciclohex-1-eno, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
3-(3,4-dimetoxifenil)-4-[(E)-3,4-dimetoxiestiril]ciclohex-1-eno, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
3-(3,4-dimetoxifenil)-4-[(E)-3,4-dimetoxiestiril]ciclohex-1-eno, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.