Learn More
3-(3,4-dimetoxifenil)-4-[(E)-3,4-dimetoxiestiril]ciclohex-1-eno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-4-[(E)-3,4-dimethoxystyryl]cyclohex-1-ene |
| CAS | 1332290-68-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C24H28O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-[(1E)-2-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-1,2-dimethoxybenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H28O4/c1-25-21-13-10-17(15-23(21)27-3)9-11-18-7-5-6-8-20(18)19-12-14-22(26-2)24(16-19)28-4/h6,8-16,18,20H,5,7H2,1-4H3/b11-9+ |
| SMILES | C(=C/C1=CC(OC)=C(OC)C=C1)\C2C(C=CCC2)C3=CC(OC)=C(OC)C=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 380.48 |
| Porcentaje de pureza | >95 |