CAS RN 1331637-48-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
1,1'-N-[metilenbis(sulfanodiiletileno)]bis(N'-metil-2-nitroeteno-1,1-diamina), Mikromol
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
1,1'-N-[metilenbis(sulfanodiiletileno)]bis(N'-metil-2-nitroeteno-1,1-diamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
1,1'-N-[metilenbis(sulfanodiiletileno)]bis(N'-metil-2-nitroeteno-1,1-diamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.