Learn More
1,1'-N-[metilenbis(sulfanodiiletileno)]bis(N'-metil-2-nitroeteno-1,1-diamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1'-N-[methylenebis(sulfanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine) |
| CAS | 1331637-48-9 |
| Fórmula molecular | C11 H22 N6 O4 S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Ranitidine Hydrochloride impurity J (EP)','1,1'-N-[methylenebis(sulphanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine), 1,1'-N-[Methylenebis(sulfanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H22N6O4S2/c1-12-10(7-16(18)19)14-3-5-22-9-23-6-4-15-11(13-2)8-17(20)21/h7-8,12-15H,3-6,9H2,1-2H3 |
| SMILES | CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCSCCNC(=C[N+](=O)[O-])NC |
| Nombre IUPAC | 1-N-metil-1-N'-[2-[2-[[1-(metilamino)-2-nitroetenil]amino]etilsulfanilmetilsulfanil]etil]-2-nitroeteno-1,1-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 366.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 366.1144 |