Learn More
1,1'-N-[metilenbis(sulfanodiiletileno)]bis(N'-metil-2-nitroeteno-1,1-diamina), Mikromol
Código de producto. 30458986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30458986 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30458986 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0086.110025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,1'-N-[metilenbis(sulfanodiiletileno)]bis(N'-metil-2-nitroeteno-1,1-diamina), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-N-[methylenebis(sulfanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine)
CAS 1331637-48-9
Nombres de analitos o componentes 1,1'-N-[methylenebis(sulfanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine)
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C11 H22 N6 O4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ranitidine Hydrochloride impurity J (EP), 1,1'-N-[methylenebis(sulphanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine), GR 35178X, BP Ranitidine Impurity J, Ph Eur Ranitidine Impurity J
Fórmula InChI InChI=1S/C11H22N6O4S2/c1-12-10(7-16(18)19)14-3-5-22-9-23-6-4-15-11(13-2)8-17(20)21/h7-8,12-15H,3-6,9H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCSCCNC(=C[N+](=O)[O-])NC
Nombre IUPAC 1-N-metil-1-N'-[2-[2-[[1-(metilamino)-2-nitroetenil]amino]etilsulfanilmetilsulfanil]etil]-2-nitroeteno-1,1-diamina
Peso molecular (g/mol) 366.46
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.1144 g/mol