CAS RN 133085-33-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
BIBS 39, MedChemExpress
MedChemExpress BIBS 39 is a new nonpeptide angiotensin II (AII) receptor antagonist.