Learn More
BIBS 39, MedChemExpress
Código de producto. 16497868
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497868 10 mg 10 miligramos
16430338 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16497868 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19732
MedChemExpress BIBS 39 is a new nonpeptide angiotensin II (AII) receptor antagonist.
BIBS 39 is a new nonpeptide angiotensin II (AII) receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BIBS 39
CAS 133085-33-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H36N4O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (60.99 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1C2=CC=C(CN3C4=CC(NC(NC5CCCCC5)=O)=CC=C4N=C3CCCC)C=C2)O
Peso molecular (g/mol) 524.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.65
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation