CAS RN 1330632-48-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido 2,2'-[4-(2-metilpropoxi)-1,3-fenileno]bis[4-metil-5-tiazolcarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido 2,2'-[4-(2-metilpropoxi)-1,3-fenileno]bis[4-metil-5-tiazolcarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.